MABE645
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, clone RM161
clone RM161, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H3.3, Histone H3
536,00 $
About This Item
536,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM161, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis (WB): 0.25 μg/mL of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash