MABE60
Anti-BRG1 Antibody, clone 3G4
clone 3G4, from rat
Synonyme(s) :
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190A, BRG1-associated factor 190A, hSNF2b, Mitotic growth and transcription activator, Protein brahma homolog 1, Protein BRG-1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMARCA4(6597)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear euchromatin BRG1 immunoreactivity in C2C12 murine myoblasts (Ohkawa, Y., et al. (2009). Hybridoma (Larchmt). 28(6):463-466).
Qualité
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BRG1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable