MABE462
Anti-TET2 Antibody, clone hT2H 21F11
clone hT2H21F11, from mouse
Synonyme(s) :
Methylcytosine dioxygenase TET2
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
hT2H21F11, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TET2(54790)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of a representative lot immunoprecipitated TET2 in 250 µg of HL60 RIPA cell lysate.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TET2 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
MOLT-4 cell lysate
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable