MABE421
Anti-Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) Antibody, clone 2G7.1
clone 2G7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Lymphoid-specific helicase, Proliferation-associated SNF2-like protein, SWI/SNF2-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 6
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HELLS(3070)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable