MilliporeSigma
Passer à
MABE331
Anticorps anti-MDM2, clone 4B2C1.11
clone 4B2C1.11, from mouse
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
706,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4B2C1.11, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
706,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4B2C1.11, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
General description
Env. 55 kDa (taille observée)
MDM2 est sur-exprimée dans de nombreuses tumeurs. Sa fonction principale est l'ubiquitination et la dégradation de la protéine suppresseur de tumeur p53. Cet anticorps monoclonal reconnaît également un épitope peptidique autour du résidu Thr-216 de la MDM2 murine lorsque le résidu Thr-216 est non phosphorylé. SMP14 réagit également de manière croisée avec certaines cytokératines (6, 14 et 16). Ceci pose problème uniquement lorsqu'on travaille avec certaines cellules épithéliales et non avec des fibroblastes.
Immunogen
Protéine recombinante correspondant à la protéine MDM2 humaine.
Application
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécipiter MDM2 dans des lysats de cellules H1299 transfectées avec une protéine de fusion p53-EGFP et marquées au SV5 (Hjerpe, R., et al. (2010). 42(5):725-735.).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif d'un laboratoire indépendant a permis de détecter MDM2 dans des cellules H1299 transfectées avec une protéine de fusion p53-EGFP et marquées au SV5 (Hjerpe, R., et al. (2010). 42(5):725-735.).
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Utilisez l'anticorps anti-MDM2, clone 4B2C1.11 (anticorps monoclonal de souris), validé en WB, IP et ICC, pour détecter la MDM2, également connue sous le nom de protéine ligase de l'ubiquitine E3 Mdm2, protéine double minute 2, Hdm2, protéine oncogène Mdm2, protéine de liaison à p53 Mdm2.
Physical form
Anticorps IgG1κ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de souris
Évaluée par western blot sur des lysats de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blot : 0,25 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter MDM2 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de souris.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MABE340MABE281MAB3776
description
clone 4B2C1.11, from mouse
description
clone IF2, from mouse
description
clone 2A10, from mouse
description
clone SMP14, Chemicon®, from mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
clone
4B2C1.11, monoclonal
clone
IF2, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
clone
SMP14, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(314856)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c