MABE306
Anti-Dnmt1 Antibody, clone DNM-2C1
clone DNM-2C1, from rat
Synonyme(s) :
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1, Dnmt1, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA methyltransferase HsaI, DNA Mtase Hsal, M. Hsal, MCMT
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DNM-2C1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNMT1(1786)
Description générale
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to immunoprecipitate Dnmt1 in ChIP (Felle, M., et al. (2011). Nucleic Acids Res. 39(19):8355-8365.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected Dnmt1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa nuclear extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable