MABE222
Anti-JMJD2A Antibody, clone 8B7.1, rabbit monoclonal
clone 8B7.1, from rabbit
Synonyme(s) :
JMJD, Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8B7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDM4A(9682)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JMJD2A in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
U2OS nuclear extract
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable