Principaux documents
MABE1803
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SPT5, clone 6F1
clone 6F1, from rat
Synonyme(s) :
Transcription elongation factor SPT5, hSPT5, DRB sensitivity-inducing factor 160 kDa subunit, DSIF p160, DRB sensitivity-inducing factor large subunit, DSIF large subunit, Tat-co-transactivator 1 protein, Tat-CT1 protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUPT5H(6829)
Description générale
Le facteur d'élongation de la transcription SPT5 (UniProt : O00267 ; également connu sous les noms de hSPT5, sous-unité de 160 kDa du facteur de sensibilité au DRB, DSIF p160, grande sous-unité du facteur de sensibilité au DRB, grande sous-unité du DSIF, co-transactivateur 1 de la protéine Tat, protéine Tat-CT1) est codé par le gène SUPT5H (également connu sous les noms de SPT5 et SPT5H) (Gene ID : 6829) chez l'être humain. SPT5 est un composant du complexe DSIF (DRB sensitivity-inducing factor complex), qui régule le traitement de l'ARNm et l'élongation de la transcription par l'ARN polymérase II. Le DSIF est un hétérodimère de SPT4 et SPT5 qui régule positivement la coiffe de l'ARNm en stimulant l'activité ARNm guanylyltransférase de RNGTT/CAP1A. Le DSIF agit également en coopération avec le complexe du facteur d'élongation négatif (complexe NELF) pour renforcer la pause transcriptionnelle sur les sites proches du promoteur. La pause transcriptionnelle peut faciliter l'assemblage d'un complexe d'ARN polymérase II compétent pour l'élongation. DSIF et NELF favorisent la pause en inhibant le facteur d'élongation de la transcription TFIIS/S-II, qui se lie à l'ARN polymérase II aux sites de la pause de la transcription et stimule la faible activité nucléasique intrinsèque de l'enzyme. Le clivage des transcrits bloqués par l'ARN polymérase II favorise la reprise de la transcription à partir du nouveau terminus 3′ et peut permettre des tentatives répétées de transcription par le biais des sites de pause naturels. DSIF peut également réguler positivement l'élongation transcriptionnelle et est nécessaire à l'activation efficace de l'élongation transcriptionnelle par l'activateur transcriptionnel nucléaire du VIH-1, Tat. SPT5 peut être méthylée par PRMT1/HRMT1L2 et PRMT5/SKB1 et cette méthylation régule négativement l'interaction avec le facteur positif d'élongation de la transcription (P-TEFb) et l'ARN polymérase II.
Spécificité
Le clone 6F1 détecte spécifiquement SPT5 dans des cellules HEK293T et Jurkat. Il cible un épitope de 18 acides aminés de la moitié C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de l'ovalbumine correspondant à 18 acides aminés de la région C-terminale du facteur d'élongation de la transcription humain SPT5
Application
Analyse par western blotting : 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter SPT5 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293T.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a permis de détecter SPT5 dans des applications d'immunoprécipitation de la chromatine (Kelso, T.W., et. al. (2014). Mol. Cell Biol. 34(19):3675-88).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-SPT5, clone 6F1 (référence MABE1803), est un anticorps monoclonal de rat hautement spécifique qui cible le facteur d'élongation de la transcription SPT5 et a été testé par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules Jurkat.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine SPT5 dans 10 µg de lysat de cellules Jurkat.
Description de la cible
Env. 121 kDa (poids réel) ; 121 kDa (poids théorique). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps monoclonal de rat IgG1 purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Danya J Martell et al.
Developmental cell, 58(20), 2112-2127 (2023-08-17)
Controlled release of promoter-proximal paused RNA polymerase II (RNA Pol II) is crucial for gene regulation. However, studying RNA Pol II pausing is challenging, as pause-release factors are almost all essential. In this study, we identified heterozygous loss-of-function mutations in
Felipe Beckedorff et al.
Cell reports, 32(3), 107917-107917 (2020-07-23)
Transcription by RNA polymerase II (RNAPII) is pervasive in the human genome. However, the mechanisms controlling transcription at promoters and enhancers remain enigmatic. Here, we demonstrate that Integrator subunit 11 (INTS11), the catalytic subunit of the Integrator complex, regulates transcription
Kaiwei Liang et al.
Cell, 175(3), 766-779 (2018-10-20)
The super elongation complex (SEC) is required for robust and productive transcription through release of RNA polymerase II (Pol II) with its P-TEFb module and promoting transcriptional processivity with its ELL2 subunit. Malfunction of SEC contributes to multiple human diseases