MABE162
Anti-IGHMBP2 Antibody, clone11-24
clone mAb11-24, from mouse
Synonyme(s) :
immunoglobulin mu binding protein 2, DNA-binding protein SMUBP-2, cardiac transcription factor 1, Immunoglobulin mu-binding protein 2, Glial factor 1, ATP-dependent helicase IGHMBP2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAb11-24, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGHMBP2(3508)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (de Planell-Saguer, M., et al. (2009). Hum Mol Genet. 18(12):2115-2126.)
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGHMBP2 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable