MABE1002
Anti-DIS3-like Exonuclease 2 Antibody, clone 9H2.1
clone 9H2.1, from mouse
Synonyme(s) :
hDIS3L2, DIS3-like Exonuclease 2, DIS3L2
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9H2.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DIS3L2(129563)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DIS3-like Exonuclease 2 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable