Principaux documents
MABC82
Sigma-Aldrich
Anti-RIP1/RIPK1 Antibody, clone 3C6.1
clone 3C6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, Cell death protein RIP, Receptor-interacting protein 1, RIP-1, Serine/threonine-protein kinase RIP
100 μG
564,00 $
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
564,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RIPK1(8737)
Description générale
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, also known as Cell death protein RIP or Receptor-interacting protein 1 (RIP-1) or Serine/threonine-protein kinase RIP, and encoded by the gene name RIPK1 or RIP or RIP1, contains 1 death domain and 1 protein kinase domain. RIPK1 is localized to the cytoplasm and plays an important role in a variety of cellular pathways including the NF-κB pathway and programmed necrotic cell death (necroptosis).
Immunogène
GST-tagged recombinant protein corresponding to human RIP1/RIPK1.
Application
Detect RIP1/RIPK1 using this Anti-RIP1/RIPK1 Antibody, clone 3C6.1 validated for use in western blotting.
Qualité
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RIP1/RIPK1 in 200 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
~ 76 kDa observed
Liaison
Replaces: MABC688
Forme physique
Format: Purified
Autres remarques
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable