MABC603
Anti-SERPINB5 Antibody, clone 5C6.2
clone 5C6.2, from mouse
Synonyme(s) :
Serpin B5, SERPINB5, Maspin, Peptidase inhibitor 5, PI-5
549,00 $
About This Item
549,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C6.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SERPINB5(5268)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SERPINB5 in human breast tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SERPINB5 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable