MilliporeSigma
MABC545
Anticorps anti-FANCM, clone CV5.1
clone CV5.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Fanconi anemia group M protein, Protein FACM, ATP-dependent RNA helicase FANCM, Fanconi anemia-associated polypeptide of 250 kDa, FAAP250, Protein Hef ortholog
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CV5.1, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
4
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CV5.1, monoclonal
species reactivity
human
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FANCM(57697)
General description
La protéine FANCM (également appelée protéine M de l'anémie de Fanconi [FACM], FANCM hélicase ARN ATP-dépendante, polypeptide associé à l'anémie de Fanconi de 250 kDa [FAAP250] ou protéine orthologue Hef) est codée par le gène FANCM/KIAA1596. Il s'agit d'une ATPase essentielle à la bonne réparation de l'ADN. La protéine FANCM est située dans les fourches de réplication de l'ADN et est nécessaire à la résistance des cellules face aux agents de réticulation et à une réparation correcte de l'ADN. La protéine FANCM appartient à un complexe FA (anémie de Fanconi) composé de plusieurs sous-unités. La protéine FANCM se trouve dans le noyau et est exprimée dans la plupart des cellules. Des anomalies au niveau de la protéine FANCM pourraient être associées au groupe M de complémentation de l'anémie de Fanconi (FANCN), une maladie qui affecte les cellules hématopoïétiques et pouvant entraîner une anémie, une leucopénie et une thrombopénie. Les patients atteints de cette maladie souffrent également de malformations cardiaques et rénales, de malformations des membres, de modifications pigmentaires dermiques et d'une prédisposition aux tumeurs malignes. Les cellules des patients présentent une hypersensibilité aux agents qui endommagent l'ADN, une instabilité chromosomique et une réparation défectueuse de l'ADN.
Poids théorique (calculé) : 230 kDa
Immunogen
Protéine recombinante avec étiquette His correspondant à la protéine FANCM humaine.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détecter la FANCM à l'aide de cet anticorps anti-FANCM, clone CV5.1, dont l'utilisation a été validée en ICC.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Physical form
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules A431, HeLa et HepG2.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter la protéine FANCM dans des cellules A431, HeLa et HepG2.
Dylight® est une marque déposée de Thermo Fisher Scientific.
Legal Information
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c