MABC46
Anti-Atg13 Antibody, clone 2H4.2
clone 2H4.2, from mouse
Synonyme(s) :
Autophagy-related protein 13
479,00 $
About This Item
479,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H4.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG13(9776)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Atg13 in normal human substancia nigra tissues.
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Atg13 in 10 µg of campthothecin treated HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Campthothecin treated HeLa cell lysate.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable