MABC1614
Anti-AATF Antibody, clone 1B2D8
from rat
Synonyme(s) :
Protein AATF, Apoptosis-antagonizing transcription factor, Rb-binding protein Che-1, Traube protein
546,00 $
About This Item
546,00 $
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AATF(26574)
mouse ... Aatf(56321)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AATF in Western Blotting applications (Ishigaki, S., et. al. (2010). Cell Death Differ. 17(5):774-86).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable