MABC1609
Anti-AIF Antibody, clone 3C11
Synonyme(s) :
Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, Programmed cell death protein 8
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Informations sur le gène
human ... AIFM1(9131)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AIF in 10 µg of A431 cell lysates.
Forme physique
Stockage et stabilité