MABC1608M
Anti-Mucin-16 (CA-125) Antibody, clone 5E11
Synonyme(s) :
MUC-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, CA-125, Ovarian carcinoma antigen CA125
538,00 $
About This Item
538,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUC16(94025)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Mucin-16 in human ovarian cancer and human uterine tissues.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable