MABC1151
Anti-NY-ESO-1 Antibody, clone D8.38
clone D8.38, from mouse
Synonyme(s) :
Cancer/testis antigen 1, Autoimmunogenic cancer/testis antigen NY-ESO-1, Cancer/testis antigen 6.1, CT6.1, L antigen family member 2, LAGE-2
567,00 $
About This Item
567,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D8.38, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTAG1A(246100)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NY-ESO-1 in Immunohistochemistry applications. (Yakirevich, E., et. al. (2003). Clin Cancer Res. 9(17):6453-60; Bujas, T., et. al. (2011). Eur J Histochem. 55(1):e7; Bolli, M., et. al. (2005). Int J Cancer. 115(6):960-6; Groeper, C., et. al. (2007). Int J Cancer. 120(2):337-43).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected NY-ESO-1 in human testis tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1