MABC1147
Anti-CIP2A Antibody, clone 6G8-G1
clone 6G8-G1, from mouse
Synonyme(s) :
Protein CIP2A, Cancerous inhibitor of PP2A, p90 autoantigen
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G8-G1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIAA1524(57650)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CIP2A in 10 µg of lysate from HEK293 cells overexpressing CIP2A.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1