MilliporeSigma
MAB9012
Anticorps anti-coronavirus (souche OC-43), clone 541-8F
clone 541-8F, Chemicon®, from mouse
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
541-8F, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
37
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
541-8F, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
Immunogen
Épitope : Souche OC-43
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
IFA. Les dilutions de travail finales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-coronavirus (souche OC-43), clone 541-8F, permet de détecter le taux de coronavirus, et son utilisation a été publiée et validée en IF.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses - virales
Biochem/physiol Actions
Coronavirus
Physical form
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. Produit fourni dans du tampon PBS à pH 7,4. Contient 0,1 % d'azoture de sodium et une protéine de transport.
Preparation Note
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c