MAB8671B
Anti-Influenza B Antibody, Core, clone 22D5-12-13, biotin-conjugated
clone 22D5-12-13, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
22D5-12-13, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable