MAB8510
Anti-Human Metapneumovirus 75.1 Antibody, clone 1B7
clone 1B7, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Metapneumovirus
502,00 $
About This Item
502,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
1B7, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence:
It is difficult to grow the metapneumovirus in standard cell lines. LLC-MK2 can be used for culture; acetone fixation is recommended. See Ebihara, 2005.
Optimal dilutions must be determined by the end user
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Metapneumovirus positive patient sample
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable