Principaux documents
MAB5790-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-DSD-1, clone 473HD
clone 473HD, from rat
Synonyme(s) :
DSD-1-proteoglycan
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
473HD, monoclonal
application:
IHC
WB
Espèces réactives:
mouse
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
473HD, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'anticorps anti-DSD-1 réagit avec un épitope de glycosaminoglycane exprimé sélectivement dans les gliacytes radiaux, dont une sous-population présente des propriétés similaires à celles des cellules souches. Les cellules isolées avec cet anticorps à partir de tissus embryonnaires de souris présentaient des caractéristiques multipotentes et pouvaient se transformer en neurones, astrocytes et oligodendrocytes. Cet épitope est hautement conservé et a été retrouvé chez plusieurs vertébrés.
Immunogène
Fraction de tissu purifiée correspondant au DSD-1 de souris.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter le protéoglycane DSD-1 dans des tissus d'hippocampe de souris, de cervelet de souris et d'embryon de souris.
L'anticorps anti-DSD-1, clone 473HD, est un anticorps dirigé contre le protéoglycane DSD-1, clone 473HD, pour une utilisation en western blotting et en immunohistochimie.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter DSD-1 dans 10 µg de lysat de tissus cérébral de souris.
Description de la cible
Poids réel : ~400 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MAB5790
Forme physique
Format : purifié
IgMκ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zaman Mirzadeh et al.
Nature metabolism, 1(2), 212-221 (2019-06-28)
In leptin-deficient ob/ob mice, obesity and diabetes are associated with abnormal development of neurocircuits in the hypothalamic arcuate nucleus (ARC)1, a critical brain area for energy and glucose homeostasis2,3. As this developmental defect can be remedied by systemic leptin administration