MAB5628
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal,
Synonyme(s) :
GFAP
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Positive: Neural tissue or astrocyte culture
Negative: Non-neural tissue or neuronal culture
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable