MAB5260
Anti-Nerve Growth Factor Antibody, clone 27/21
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
NGF
1 400,00 $
About This Item
1 400,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
27/21, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTF3(4908)
Spécificité
The antibody specifically reacts with the beta -subunit of NGF from mouse, in the 2.5S- as well as in the 7S-form.
The cross-reactivity with human NGF is 60-90 % of the reactivity with mouse NGF
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3