MAB4381C3
Anti-TRA-1-81 Antibody, clone TRA-1-81, Cy3 conjugate
clone TRA-1-81, from mouse, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
Podocalyxin, GCTM-2 antigen, Gp200, Podocalyxin-like protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRA-1-81, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PODXL(5420)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TRA-1-81 in H9 human embryonic stem cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
H9 human embryonic stem cells
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable