Principaux documents
MAB4356
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-DPPA-2, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Synonyme(s) :
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
100 μG
581,00 $
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
581,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C1.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Dppa2(73703)
Description générale
DPPA-2 ("developmental pluripotency associated-2") est une nouvelle protéine associée à Oct-4 qui est située dans le noyau des cellules germinales de fœtus de souris. DPPA-2 possède des sites de liaison aux domaines des protéines POU et Sox-2, et s'exprime principalement dans la lignée des cellules germinales en développement après la gastrulation. Ces associations suggèrent que cette protéine a un rôle extrêmement important dans le maintien de la pluripotentialité cellulaire. En plus de son rôle comme marqueur de la pluripotence, de récentes recherches portant sur des cellules cancéreuses suggèrent que DPPA-2 pourrait aussi se comporter comme un antigène de cancer embryonnaire, indiquant la présence d'une croissance cellulaire anormale et la formation de cellules cancéreuses.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine DPPA-2 de souris.
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été testée.
Immunogène
Protéine DPPA-2 de souris complète recombinante.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
L'utilisation de cet anticorps anti-DPPA-2, clone 6C1.2, a été validée en WB pour la détection de la protéine DPPA-2.
Sous-domaine de recherche
Différenciation précoce et cellules pluripotentes
Qualité
(D'après les données représentatives d'un précédent lot).
Western blotting : La concentration de travail recommandée est de 2 µg/ml.
Description de la cible
~34 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4),
du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mélanie Eckersley-Maslin et al.
Genes & development, 33(3-4), 194-208 (2019-01-30)
The molecular regulation of zygotic genome activation (ZGA) in mammals remains an exciting area of research. Primed mouse embryonic stem cells contain a rare subset of "2C-like" cells that are epigenetically and transcriptionally similar to the two-cell embryo and thus
Oana Kubinyecz et al.
Development (Cambridge, England), 148(24) (2021-12-22)
Zygotic genome activation (ZGA) represents the initiation of transcription following fertilisation. Despite its importance, we know little of the molecular events that initiate mammalian ZGA in vivo. Recent in vitro studies in mouse embryonic stem cells have revealed developmental pluripotency
Celia Alda-Catalinas et al.
Cell systems, 11(1), 25-41 (2020-07-08)
Zygotic genome activation (ZGA) is an essential transcriptional event in embryonic development that coincides with extensive epigenetic reprogramming. Complex manipulation techniques and maternal stores of proteins preclude large-scale functional screens for ZGA regulators within early embryos. Here, we combined pooled
Sarah Tessier et al.
Nature communications, 13(1), 5726-5726 (2022-09-30)
Membrane-less organelles are condensates formed by phase separation whose functions often remain enigmatic. Upon oxidative stress, PML scaffolds Nuclear Bodies (NBs) to regulate senescence or metabolic adaptation. PML NBs recruit many partner proteins, but the actual biochemical mechanism underlying their
Ilan Theurillat et al.
Cell reports, 32(11), 108146-108146 (2020-09-17)
Post-translational modification by SUMO is a key regulator of cell identity. In mouse embryonic fibroblasts (MEFs), SUMO impedes reprogramming to pluripotency, while in embryonic stem cells (ESCs), it represses the emergence of totipotent-like cells, suggesting that SUMO targets distinct substrates
Questions
  1. Please provide the amino acid sequence of this antibody?
    1 answer
    1. Upon verification, the amino acid sequence of this antibody has not been determined.