Principaux documents
MAB4065
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-pan-H-CAM, clone SFF-2
clone SFF-2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD44, CD44std, CD44H, HCAM
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SFF-2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1κ
Adéquation
not suitable for Western blot
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
Spécificité
Spécifique de la protéine CD44 standard humaine. Ne permet pas de distinguer les variants d'épissage (exons v3v10).
Immunogène
Épitope : Pan
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunohistochimie : 1 µg/ml ; coupes obtenues dans un cryostat et fixées à l'acétone ; 2 µg/ml après démasquage de l'épitope induit par la chaleur dans du tampon citrate 0,01 M, pH 6,0 (Banfalvi, 1999).
Immunofluorescence
Cytométrie en flux : Dilution au 1/20e, déterminée sur des cellules U937.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'utilisation de cet anticorps anti-pan-H-CAM, clone SFF-2, a été validée en FC, IC, IH et IH(P) pour la détection de la protéine H-CAM.
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion (CAM)
Liaison
Remplace : 04-1123
Forme physique
En solution dans du PBS.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Avant ouverture, conserver à -20 °C jusqu'à la date de péremption. Après ouverture, conserver au congélateur à -20 °C en aliquotes non diluées jusqu'à la date de péremption. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
CONTRÔLE POSITIF : Ganglion lymphatique (lymphocytes), peau (kératinocytes) ou amygdale.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Young Sook Lee et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 205, 128-133 (2015-01-13)
Multipotent mesenchymal stem cells (MSCs) promise a therapeutic alternative for many debilitating and incurable diseases. However, one of the major limitations for the therapeutic application of human MSC (hMSC) is the lengthy ex vivo expansion time for preparing a sufficient