MAB396
Anti-Glutamate Receptor 2 & 4 Antibody, clone 3A11
clone 3A11, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
GluR2/4
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A11, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA2(2891)
rat ... Gria2(29627)
rhesus monkey ... Gria2(574344)
Spécificité
Immunogène
Application
tissue: 1:500-1,000
Immunocytochemistry
ELISA
RIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable