MAB3750
Anti-LEF-1 Antibody, all isoforms, clone 1C3.1D10
clone 1C3.1D10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Lymphoid Enhancer Factor 1
559,00 $
About This Item
559,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C3.1D10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LEF1(51176)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Hematopoietic Stem Cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate and human colon adenocarcinoma tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable