MAB363
Anticorps anti-NMDAR1, clone 54.1
clone 54.1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
610,00 $
About This Item
610,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
54.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, monkey, human, Xenopus
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
frog ... Grin1(780048)
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
rhesus monkey ... Grin1(574380)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunocytochimie.
Dosage radio-immunologique :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en dosage radio-immunologique.
Test ELISA :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en test ELISA.
Immunohistochimie : Dilution du 1/500e au 1/2000e, sur tissus fixés au paraformaldéhyde à 2 % à 4 % : généralement des coupes flottantes, des cryocoupes ou des coupes au vibratome incubées à 4 °C pendant 24 à 48 heures. Des coupes fixées au formol et incluses en paraffine ont également été utilisées avec des dilutions et des temps d'incubation similaires. Veiller à ne pas surfixer les tissus. Le clone 54.1 a été utilisé en microscopies optique et électronique.
Analyse par western blotting :
dilution au 1/500e avec 50 microgrammes par piste. Reconnaît une bande de 103 à 116 kDa.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Analyse par immunohistochimie sur coupes en paraffine :
Profil de coloration et morphologie représentatifs des récepteurs NMDAR1 sur de la moelle épinière de rat à une dilution au 1/200e. L'immunoréactivité est observée par coloration des protéines membranaires intrinsèques et des fibres nerveuses des neurones. Exemple d'immunohistochimie-coloration sur cryocoupes : moelle épinière de rat.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Tissus de moelle épinière et de cerveau de rat
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable