MAB3582
Anti-Fascin Antibody, clone 55K2
clone 55K2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-FAN1, Anti-SNL, Anti-p55
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
55K2, monoclonal
Espèces réactives
echinoderm, sea urchin, gerbil, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunoprecipitation
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FSCN1(6624)
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin embedded tissue sections. Suggested working dilution is 1:100-1:1,000.
Immunocytochemistry on cold methanol fixed cultured cells. Suggested working dilution is 1:100-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL:
Hela cells, neuronal tissues, antigen presenting dendritic cells.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable