MAB353C3
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Cy3 conjugate
clone rat-401, from mouse, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
rat-401, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable