Key Documents
MAB335
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11
clone SP11, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
VAMP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP11, monoclonal
Espèces réactives
human, feline, pig
Ne doit pas réagir avec
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VAMP1(6843)
Spécificité
Synaptobrevin [VAMP], 16kDa protein. Not reactive with bacterially expressed fusion protein.
Application
Immunohistochemistry at 1:100-1:200
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:100-1:1,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11 is validated for use in ELISA, WB, IH(P) for the detection of Synaptobrevin.
Forme physique
Format: Purified
Liquid in 0.02 MPB and 0.25M NaCl, PH 7.6 with 0.1% sodium azide.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable