MAB3291
Anti-HRAS Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7D7.2
Synonyme(s) :
Anti-C-BAS/HAS, Anti-C-H-RAS, Anti-C-HA-RAS1, Anti-CTLO, Anti-H-RASIDX, Anti-HAMSV, Anti-HRAS1, Anti-RASH1, Anti-p21ras
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-H-Ras Antibody, clone 7D7.2, clone 7D7.2, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7D7.2, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRAS(3265)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable