MAB2605
Anti-ATG5 Antibody, clone 177.19
clone 177.19, from mouse
Synonyme(s) :
APG5 autophagy 5-like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5 (autophagy 5, S. cerevisiae)-like, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), ATG5 autophagy related 5-like, Apoptosis-specific protein
505,00 $
About This Item
505,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
177.19, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG5(9474)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Western Blot and Immunoprecipitation: HeLa cell lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable