MAB2259Z
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone B44, azide free
clone B44, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2259
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B44, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Spécificité
Application
Western blot: 10-15 μg/mL
Flow Cytometry: 10-15 μg/mL
Immunohistochemistry
Stimulation of (1-mediated adhesion: 10-20 μg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable