MAB2057
Anti-Integrin α3 Antibody, clone ASC-6
clone ASC-6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD49c
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ASC-6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA3(3675)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: on acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue,foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue.
Flow cytometry: stains human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable