MilliporeSigma
MAB2011
Anticorps anti-mucine MUC5AC, clone CLH2
clone CLH2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Gastric Mucin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CLH2, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
28
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CLH2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUC5AC(4586)
General description
La mucine-5AC (UniProt P98088 ; aussi appelée MUC5-AC, mucine gastrique, glycoprotéine majeure des voies respiratoires 1, sous-type AC trachéobronchique de la mucine 5, mucine trachéobronchique 1 ou TBM) est codée par le gène MUC5AC (aussi appelé MUC5 ; ID du gène : 4586) chez l'homme. MUC5-AC est une glycoprotéine gélifiante des épithéliums gastrique et respiratoire, qui protège la muqueuse des infections et des dommages d'origine chimique ; elle se lie aux micro-organismes et aux particules inhalés, qui sont ensuite éliminés par le système mucociliaire. Elle est synthétisée avec un peptide signal (a.a. 1 à 27) qui est ensuite éliminé par clivage pour produire la forme mature (a.a. 28 à 5654). MUC5-AC subit une C-O-glycosylation et une N-glycosylation. La O-glycosylation se produit sur la deuxième et la dernière thréonines des répétitions en tandem riches en thréonine/sérine : TTPSPVPTTSTTSA. La C-mannosylation dans les sous-domaines riches en cystéine pourrait être nécessaire pour le repliement approprié de ces régions et pour l'exportation de la protéine hors du réticulum endoplasmique pendant la biosynthèse. À ses extrémités N- et C- se trouvent des domaines plus grands et plus complexes qui sont riches en cystéine et sont impliqués dans la formation des polymères de mucine. Ces domaines comprennent des séquences, notamment les domaines D1, D2, D" et D3 à l'extrémité N-terminale et les domaines D4, C et CK à l'extrémité C-terminale. MUC5-AC est surexprimée dans un certain nombre de carcinomes. (réf. : (Pothuraju, R., et al. (2020). Mol. Cancer, 19: Article 37; Perez-Vilar, J., et al. (2004). Glycobiology. 14(4); 325-337).
Immunogen
Dirigé contre un peptide synthétique correspondant à la répétition en tandem de la protéine MUC5AC.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-mucine MUC5AC, clone CLH2, détecte les niveaux de mucine MUC5AC, et son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA, IP, WB, IC et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Marqueurs tumoraux
Western blotting : le clone CLH2 montre une faible réactivité associée à une traînée de poids moléculaire élevé caractéristique de la mucine ; le WB a été réalisé sur un extrait de mucine native obtenu à partir de la muqueuse gastrique normale et à partir de carcinome diffus gastrique. La dilution typique est au 1/100e.
Immunocytochimie
Immunohistochimie : Efficace sur les coupes congelées et incluses en paraffine à une dilution au 1/1 000e-1/2 000e.
ELISA
Immunoprécipitation
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Biochem/physiol Actions
L'anticorps MAB2011 est spécifique de la répétition en tandem de la protéine MUC5AC humaine. Aucune réactivité croisée avec d'autres peptides issus de MUC2, 3, 6 ou 7.
L'immunoréactivité du MAB2011 a été détectée dans les tissus épithéliaux humains normaux suivants : bronches, canal endocervical, estomac et vésicule biliaire. Le profil de coloration prédominant dans les tissus normaux est périnucléaire. La réactivité de l'anticorps a été observée dans les cellules fovéolaires et mucopeptiques du cou dans le cas d'une muqueuse gastrique normale. L'expression de MUC5AC a été fréquemment observée dans les carcinomes gastriques et peut être utilisée comme marqueur de différenciation gastrique.
L'anticorps CLH2 montre une faible réactivité associée à une traînée de poids moléculaire élevé caractéristique de la mucine ; les tests ont été réalisés sur des extraits de mucine native obtenus à partir d'une muqueuse gastrique normale et à partir de carcinome diffus gastrique.
L'anticorps a été généré par l'immunisation de souris avec un peptide synthétique correspondant à la répétition en tandem. L'anticorps reconnaît la séquence TTSTTSAP dans la répétition en tandem de MUC5AC (1). De plus, il reconnaît aussi bien les formes glycosylée et non glycosylée de MUC5AC.
Physical form
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. Liquide à 1 mg/ml dans un tampon phosphate à 0,02 M contenant 0,25 M de chlorure de sodium et 0,1 % d'azoture de sodium, à pH 7,6.
Preparation Note
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c