MAB1961H-I
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, Phycoerythrin conjugate
clone P1F6, from mouse, PE
Synonyme(s) :
Integrin alpha-V, CD51, Integrin alpha V, Vitronectin receptor subunit alpha, Integrin beta-5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1F6, monoclonal
Espèces réactives
human, hamster, chicken
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Integrin αVβ5 in HT1080 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable