MAB1951Z
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4G11
Synonyme(s) :
CD29, MAB1951
594,00 $
About This Item
594,00 $
Nom du produit
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4G11, azide free, clone P4G11, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P4G11, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Spécificité
Immunogène
Application
Ca++ required for binding. Ca++ must be used in blocking, washing, and antibody incubation buffers.
Traditional formalin fixation is not recommended.
Immunocytochemistry: 2 ug/mL (for use on numerous cell lines as long as Ca2+ is present)
Immunoprecipitation: 5 μg/400 μL lysate (0.5% triton PBS plus Ca++)
FACS: 2-5μg per 10e6 cells, in the presence of Ca++.
Stimulation of cells: 2-10 μg/ml per 10e6 cells. Binding buffer must contain 1mM Ca++.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable