MAB1935
Anti-Fibronectin Antibody, CT, clone 868A11
clone 868A11, Chemicon®, from mouse
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
868A11, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry, formalin fixed, 10-25 μg/ml
Western blotting at 1-5 μg/ml
Final working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable