Principaux documents
MAB1922
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-laminine α2, clone 5H2
ascites fluid, clone 5H2, Chemicon®
Synonyme(s) :
Laminin M chain, Merosin heavy chain, laminin M, laminin alpha 2 subunit, laminin, alpha 2
100 μL
594,00 $
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1023
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
594,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1023
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H2, monoclonal
Espèces réactives
human, rabbit, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
Description générale
Les laminines, une famille de glycoprotéines extracellulaires hétérotrimériques, sont des éléments de la matrice extracellulaire qui affectent le développement des tissus et l'intégrité des organes, notamment des reins, des poumons, de la peau et du système nerveux. Les laminines fonctionnent comme des complexes hétérotrimériques de chaînes alpha, bêta et gamma, chaque type de chaîne représentant une sous-famille différente de protéines. Par exemple, la sous-famille de chaînes alpha des laminines constitue un élément majeur de la membrane basale. Deux variants de transcription codant pour des isoformes différentes ont été trouvés pour ce gène, mais la nature complète de l'un d'eux n'a pas encore été déterminée. Au moins 15 trimères de laminine distincts, contenant diverses combinaisons de 5 sous-unités alpha, 4 bêta et 3 gamma, ont été trouvés chez les mammifères. Les laminines alpha 5 et alpha 1 sont prévalentes dans les reins. Les souris qui sont homozygotes pour une mutation nulle dans le gène de la laminine alpha 5 meurent généralement entre les jours 14 et 19 de la vie embryonnaire et présentent souvent de multiples anomalies du développement. Les phénotypes rénaux comprennent des glomérules avasculaires, une altération de la morphogenèse ramifiée et une agénésie rénale.
Spécificité
Réagit avec le fragment de 80 kDa de la chaîne M de la mérosine humaine.
Réagit de manière croisée avec la mérosine de singe et de lapin.
Immunogène
Mérosine humaine purifiée
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la laminine α2 à l'aide de cet anticorps anti-laminine α2, clone 5H2, dont l'utilisation a été validée en ELISA, CULT, IF, IH, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Test ELISA :
le taux de liaison maximal à la mérosine humaine est de 50 % avec une dilution au 1/50 000e d'un lot précédent.
Immunohistochimie :
une dilution au 1/5 000e d'un lot précédent a été utilisée pour colorer des coupes de muscle de 8 µm obtenues au cryostat et fixées à l'acétone, avant de détecter à l'aide d'un anticorps secondaire conjugué à la peroxydase.
Immunofluorescence :
un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunofluorescence.
Chromatographie par affinité :
un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IAP.
Immunoprécipitation :
un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IP.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de placenta humain.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la laminine α2 (mérosine) sur 10 µg de lysat de placenta humain.
Description de la cible
80 kDa
Forme physique
Liquide d'ascites non purifié, dans un tampon exempt de conservateurs.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG1 et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Carcinomes vasculaires du sein, neurones rétiniens embryonnaires en culture et cellules ganglionnaires de la rétine (RGC)
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tobias Willer et al.
Nature genetics, 44(5), 575-580 (2012-04-24)
Walker-Warburg syndrome (WWS) is clinically defined as congenital muscular dystrophy that is accompanied by a variety of brain and eye malformations. It represents the most severe clinical phenotype in a spectrum of diseases associated with abnormal post-translational processing of a-dystroglycan
Ying Gao et al.
Endocrinology, 158(4), 963-978 (2017-03-23)
A local axis connects the apical ectoplasmic specialization (ES) at the Sertoli-spermatid interface, the basal ES at the blood-testis barrier (BTB), and the basement membrane across the seminiferous epithelium functionally in rat testes. As such, cellular events that take place
Isabelle Nelson et al.
Journal of neuromuscular diseases, 2(3), 229-240 (2015-09-02)
Laminin α2 deficient congenital muscular dystrophy, caused by mutations in the LAMA2 gene, is characterized by early muscle weakness associated with abnormal white matter signal on cerebral MRI. To report on 4 patients with LAMA2 gene mutations whose original clinical
Holly Colognato et al.
Development (Cambridge, England), 134(9), 1723-1736 (2007-03-31)
Developmental abnormalities of myelination are observed in the brains of laminin-deficient humans and mice. The mechanisms by which these defects occur remain unknown. It has been proposed that, given their central role in mediating extracellular matrix (ECM) interactions, integrin receptors
Zia A Khan et al.
The Journal of clinical investigation, 118(7), 2592-2599 (2008-06-07)
Infantile hemangioma is a benign endothelial tumor composed of disorganized blood vessels. It exhibits a unique life cycle of rapid postnatal growth followed by slow regression to a fibrofatty residuum. Here, we have reported the isolation of multipotential stem cells