Principaux documents
MAB1767
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-domaine catalytique de la MT1-MMP humaine, clone 3G4.2
clone 3G4.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MMP-14
100 μG
594,00 $
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1760
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
594,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1760
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G4.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP14(4323)
Description générale
Les protéines de la famille des métalloprotéinases matricielles (MMP) sont impliquées dans la dégradation de la matrice extracellulaire lors de certains processus physiologiques normaux tels que le développement embryonnaire, la reproduction, et le remodelage tissulaire, ainsi que dans certains processus pathologiques tels que l'arthrite et la métastase. La plupart des MMP sont sécrétées sous forme de proprotéines inactives qui sont activées après clivage par des protéinases extracellulaires. La MMP-14, quant à elle, appartient à la sous-famille des MMP de type membranaire (MT-MMP) ; chaque membre de cette sous-famille contient un domaine transmembranaire potentiel, ce qui semble indiquer que ces protéines sont exprimées au niveau de la surface cellulaire, et non sécrétées. La MT1-MMP est capable de médier la protéolyse péricellulaire des constituants de la matrice extracellulaire ; elle pourrait donc être un outil moléculaire important pour le remodelage cellulaire de la matrice environnante. Elle active aussi la protéine MMP2, et cette activité pourrait être impliquée dans l'invasion tumorale.
Spécificité
Le clone 3G4.2 reconnaît le domaine catalytique de la MT1-MMP, identifiant la forme active de la protéine. Son poids moléculaire est d'environ 60 kDa.
Immunogène
Protéine recombinante contenant le domaine catalytique de la MT1-MMP humaine.
Épitope : domaine catalytique
Application
Dilutions suggérées :
Western blotting : 1/1000-1/2000
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez le domaine catalytique de la MT1-MMP humaine grâce à cet anticorps anti-domaine catalytique de la MT1-MMP humaine, clone 3G4.2, dont l'utilisation a été validée en WB, IC et IH.
Sous-domaine de recherche
MMP et TIMP
Description de la cible
60 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A, en solution dans du PBS à pH 7,2 contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date d'expédition.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Insights into ectodomain shedding and processing of protein-tyrosine pseudokinase 7 (PTK7).
Golubkov, VS; Strongin, AY
The Journal of Biological Chemistry null
Samuel Sheehy et al.
Gene regulation and systems biology, 11, 1177625017713996-1177625017713996 (2017-06-22)
Signal-transducing functions driven by the cytoplasmic domain of membrane type-1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) are believed to regulate many inflammation-associated cancer cell functions including migration, proliferation, and survival. Aside from upregulation of the inflammation biomarker cyclooxygenase-2 (COX-2) expression, MT1-MMP's role in
Pameeka S Smith-Pearson et al.
The Journal of biological chemistry, 285(51), 40201-40211 (2010-10-13)
The Abl tyrosine kinases, Abl and Arg, play a role in the regulation of the actin cytoskeleton by modulating cell-cell adhesion and cell motility. Deregulation of both the actin cytoskeleton and Abl kinases have been implicated in cancers. Abl kinase
Sanghyun Hong et al.
Brain, behavior, and immunity, 60, 282-292 (2016-11-12)
Myelin basic protein (MBP) is an auto-antigen able to induce intractable pain from innocuous mechanical stimulation (mechanical allodynia). The mechanisms provoking this algesic MBP activity remain obscure. Our present study demonstrates that membrane type 1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP/MMP-14) releases the
Tasuku Nishihara et al.
The Journal of biological chemistry, 290(6), 3693-3707 (2014-12-10)
Neuronal glial antigen 2 (NG2) is an integral membrane chondroitin sulfate proteoglycan expressed by vascular pericytes, macrophages (NG2-Mφ), and progenitor glia of the nervous system. Herein, we revealed that NG2 shedding and axonal growth, either independently or jointly, depended on