MAB1763
Anti-Fibulin-3 Antibody
ascites fluid, clone G3-5, Chemicon®
Synonyme(s) :
EFEMP1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
G3-5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... EFEMP1(2202)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive: ARPE-19 cell line.