MAB1152
Anti-Interferon-γ Antibody, clone RMMG-1
clone RMMG-1, Chemicon®, from rat
1 030,00 $
About This Item
1 030,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RMMG-1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNG(3458)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot (1:500)
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable