Principaux documents
MAB10764
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-marqueur-SBP, clone 20 | MAB10764
clone 20, 1.0 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
streptavidin binding peptide
100 μG
581,00 $
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
581,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le marqueur peptidique lié à la streptavidine est un peptide utile et polyvalent qui peut être inséré dans les vecteurs d'expression pour faciliter la détection des protéines recombinantes et leur purification. La séquence du marqueur SBP est composée de 38 acides aminés présentant une affinité de liaison à l'échelle nanomolaire pour la streptavidine avec une constante d'équilibre de 2,5 nM.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le marqueur SBP.
Réaction vérifiée avec les cellules exprimant le marqueur SBP.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant au marqueur SBP.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par immunofluorescence : un précédent lot a été utilisé en IF par un laboratoire indépendant. (Hudson, D., et al. (2008). MBC. 19(7):3070-3079.)
Domaine de recherche
Marqueurs d'épitope et autres anticorps
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules Hek293 transfectées avec un vecteur pTraO-GFP.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,1 ng/ml de cet anticorps a permis de détecter le marqueur SBP sur 10 µg de lysat de cellules Hek293 transfectées avec un vecteur pTraO-GFP.
Description de la cible
L'expression protéique se fait par l'intermédiaire de plasmides pTrAP-GFP contenant une étiquette Histidine, une S-Tag, une étiquette peptidique liée à la streptavidine (SBP) et la GFP. Le poids de la protéine exprimée est d'environ 37 kDa
Forme physique
Anticorps IgG1κ monoclonal de souris purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules Hek293 transfectées avec un vecteur pTraO-GFP
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gaelle Boncompain et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1174, 211-223 (2014-06-21)
In mammalian cells, secretory proteins are transported to their destination compartment via the secretory pathway. Cargos start their journey in the endoplasmic reticulum and then reach the Golgi complex where they are processed and sorted to be delivered to their
Ashley J Evans et al.
Cell reports, 19(12), 2613-2626 (2017-06-22)
Ionotropic glutamate receptor (iGluR) trafficking and function underpin excitatory synaptic transmission and plasticity and shape neuronal networks. It is well established that the transcription, translation, and endocytosis/recycling of iGluRs are all regulated by neuronal activity, but much less is known
Miaomiao Li et al.
Nature communications, 14(1), 2600-2600 (2023-05-06)
Many eukaryotic transcription factors (TF) form homodimer or heterodimer complexes to regulate gene expression. Dimerization of BASIC LEUCINE ZIPPER (bZIP) TFs are critical for their functions, but the molecular mechanism underlying the DNA binding and functional specificity of homo- versus
Laura Berneking et al.
Bio-protocol, 9(12), e3277-e3277 (2019-06-20)
Identification of protein-protein interactions of bacterial effectors and cellular targets during infection is at the core to understand how bacteria manipulate the infected host to overcome the immune response. Potential interacting proteins might be identified by genetic methods, i.e., two
Christopher M Ziegler et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 7(4) (2018-12-14)
Lassa mammarenavirus (LASV) is an enveloped RNA virus that can cause Lassa fever, an acute hemorrhagic fever syndrome associated with significant morbidity and high rates of fatality in endemic regions of western Africa. The arenavirus matrix protein Z has several