MAB10207-I
Anti-Fusion Glycoprotein of HPIV 3 Antibody
249,00 $
About This Item
249,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9-4-3, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 60.06 kDa
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEWENTRY(2828653)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Fusion Glycoprotein of HPIV 3 in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fusion Glycoprotein of HPIV-3 in Western Blotting applications (Xie, W., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0136474).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable