MAB10009
Anti-IDO Antibody, clone 1F8.2
clone 1F8.2, from mouse
Synonyme(s) :
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
641,00 $
About This Item
641,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F8.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IDO1(3620)
Description générale
suppression of the immune response to tumours and blocking the IDO pathway may be a potential target for immunotherapy.
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL dilution of this antibody detected IDO on 15 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate treated with interferon gamma.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable