Principaux documents
M000025A0
Millipore
Cassette vide pour dispositif de surveillance, 25 mm, Type A
Sample collection and particle analysis
Synonyme(s) :
Cassette de 25 mm, Cassettes (monitors)
50 PKG
290,00 $
290,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
50 PKG
290,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32161002
Nomenclature NACRES :
NB.24
290,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Diam. du filtre
25 mm
Raccords
female Luer inlet slip (requires tubing adapter XX62 000 05)
female Luer outlet slip
Application(s)
environmental
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation
Deux types de cassettes de 25 mm sont disponibles :
une cassette en PS à 3 sections de type A
une cassette en polystyrène à 3 sections avec anneau central de 16 mm. Raccord de vide Luer femelle à coulissement. Nécessite un adaptateur pour tuyau (XX62 000 05). Cette cassette est également proposée sans filtre.
Cassette en PP à 3 sections de type B
Cassette conductrice en polypropylène renforcé de carbone, à 3 sections munie d'un col d'extension de 50 mm. Embout cannelé en sortie permettant un raccordement simple au vide par un tuyau sans nécessiter d'adaptateur.
Utiliser les cassettes MAWP 025 AC pour la contrôle de l'amiante en suspension dans l'air conformément aux spécifications du NIOSH américain.
Le Comptage Originel Moyen (COM ou ABC pour "Average Background particle Count") est indiqué sur chaque emballage.
Caractéristiques et avantages :
•Conforme aux méthodes standards du NIOSH
•Valeurs COM (ABC) indiquées sur les emballages
•Pré-assemblées avec filtres en place
•Disponibles avec des membranes blanches, noires ou quadrillées et deux dimensions de pores
•Disponibles avec des membranes appariées en poids pour gagner du temps dans les analyses gravimétriques
•Un fin tampon de cellulose scelle le filtre entre les sections de la cassette pour répartir uniformément l'échantillon d'air sur toute la surface du filtre
Applications :
Contrôle de l'air, surveillance environnementale, surveillance de la contamination par aérosols, contrôle de l'amiante
Application
Ce produit permet d'éliminer par filtration : Particules en suspension dans l'air, traces de métaux, fluorures sous forme de particules
Principe
Sous vide
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13